返回
用于热解吸的空管
Products
产品分类
tubes (5)
品牌
Supelco (1)
可持续性
特色
内径(mm)
长度(in)
外径 (mm)
相容性
应用
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
29538-U
用于热解吸的空管,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, pkg of 10 ea
展开
查看定价
21822-U
用于热解吸的空管,
stainless steel (includes screens), O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2, pkg of 10 ea
展开
查看定价
28714-U
用于热解吸的空管,
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
展开
查看定价
20380-U
用于热解吸的空管,
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
展开
查看定价
25084
用于热解吸的空管,
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.