返回
杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖
别名:
DME, DMEM
Products
产品分类
media (2)
品牌
SAFC (1)
Sigma-Aldrich (1)
物质形态
葡萄糖(g/L)
HEPES(mM)
L-谷氨酰胺
碳酸氢钠
酚红
丙酮酸钠(g/L)
质量水平
灭菌方法
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
D5523
杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖,
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
展开
查看定价
D9443
杜氏改良 Eagle 培养基-低葡萄糖,
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling in cell culture applications