DMT-2′O-TC-rC(ac) Phosphoramidite
别名:
N4-Acetyl-O5′-(4,4′-dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholine-4-thiocarbonyl)cytidine O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite)
经验公式(希尔记法):
C46H57N6O11PS2
CAS号:
分子量:
965.08