返回
Dithizone
别名:
Dithizone, 二苯基硫卡巴腙
线性分子式:
C
6
H
5
NHNHCSN=NC
6
H
5
CAS号:
60-10-6
分子量:
256.33
EC 号:
200-454-1
Products
产品分类
building blocks (1)
品牌
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
分子量
熔点(°C)
物质形态
纯度
机构
质量水平
马库什类别
马库什群组
特级
ACS reagent (1)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
1.03092
Dithizone,
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
展开
查看定价
43820
Dithizone,
ACS reagent, for spectrophotometric det. of Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, ≥98.0% (TLC)
展开
查看定价
D5130
Dithizone,
Practical Grade
展开
查看定价
07-6140
Dithizone,
JIS special grade, ≥85.0%