返回
二己胺乙酸盐 溶液
别名:
醋酸二己铵 溶液
线性分子式:
[(CH
3
(CH
2
)
5
]
2
NH · CH
3
COOH
CAS号:
366793-17-1
分子量:
245.40
Products
产品分类
buffers (1)
品牌
Supelco (1)
分子量
物质形态
质量水平
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
93645
二己胺乙酸盐 溶液,
0.5 M in H
2
O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur
™