返回
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖
Products
产品分类
septa (1)
品牌
Supelco (1)
直径(mm)
颜色
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
854979
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖,
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea