返回
Corning
®
Axygen
®
96 Well PCR Microplate
Products
产品分类
plates (1)
制造商
颜色
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
AXYPCR96ABCPBC
Corning
®
Axygen
®
96 Well PCR Microplate,
with bar code, Compatible with ABI, semi-skirted, clear polypropylene, non-sterile