返回
Corning
®
Axygen
®
PCR Microplate微板
别名:
Corning
®
Axygen
®
PCR Microplate
Products
产品分类
plates (1)
制造商
吸附类型
Wells
颜色
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
AXYPCR32C
Corning
®
Axygen
®
PCR Microplate微板,
size 32 wells, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs