返回
Cone & Plate Viscosity Standard
Products
制造商
包装形式
应用
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-2 of 2
比较
货号
说明
价格
2162/22
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 28.97 mPa.s (25.00°C)
展开
查看定价
2162/9
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 391.0 mPa.s (25.00°C)