返回
二级标准缓冲物质 pH 1.681
Products
品牌
Supelco (4)
机构
包装形式
化学成分
质量水平
应用
标准物质类型
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
1.07204
二级标准缓冲物质 pH 1.681,
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur
®
展开
查看定价
1.07202
二级标准缓冲物质 pH 1.681,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur
®
展开
查看定价
1.07200
二级标准缓冲物质 pH 1.681,
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00
5
(25°C) Certipur
®
展开
查看定价
1.07205
二级标准缓冲物质 pH 1.681,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur