返回
苯甲醛-DNPH标准液
别名:
苯甲醛-2,4-二硝基苯基腙 溶液
CAS号:
1157-84-2
Products
品牌
Supelco (1)
包装形式
应用
包装大小
标准物质类型
技术
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
CRM47343
苯甲醛-DNPH标准液,
certified reference material, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL