返回
Axygen
®
通用适配移液器吸头
别名:
移液器吸头,通用型
Products
产品分类
pipette tips (1)
颜色
制造商
体积(µL)
颜色
无菌性
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
AXYT200YRS
Axygen
®
通用适配移液器吸头,
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile