返回
Alcohol 100%
别名:
Alcohol
经验公式(希尔记法):
C
2
H
6
O
CAS号:
64-17-5
分子量:
46.07
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
化学成分
质量水平
应用
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
65347-M
Alcohol 100%,
HARLECO
®
Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols