返回
8arm-PEG20K-Acrylate, hexaglycerol core
别名:
8arm-PEG-Acrylate, hexaglycerol core
线性分子式:
R(O(CH
2
CH
2
O)nCH
2
CH
2
OOCCHCH
2
)
8
Products
品牌
Sigma-Aldrich (1)
物质形态
形状
聚合物成分
聚合物类型
反应类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
JKA8005
8arm-PEG20K-Acrylate, hexaglycerol core,
average M
n
20,000