跳转至内容
Merck
(4R,5R)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇 97%

(4R,5R)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇

(4R,5R)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇 97%
别名:
(-)-2,3-O-异亚丙基-1,1,4,4-四苯基-L-苏糖醇, (-)-反式-α,α′-(2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-二基)双(二苯基甲醇), (4R,5R)-4,5-双(二苯基羟甲基)-2,2-二甲基二氧戊环, 1,1,4,4-四苯基-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇, TADDOL
经验公式(希尔记法):
C31H30O4
CAS号:
分子量:
466.57

Products

品牌
分子量
熔点(°C)
纯度
质量水平
官能团
马库什类别
马库什群组
光学异构体
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格