技术规格说明书
产品名称
N-Adipoylglycine analytical standard
货号
53603
产品品牌
sial
CAS号
66060-81-9
分子量
203.19
测试 | 规格 |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |