技术规格说明书
产品名称
5-(4-氨基苯基)呋喃-2-羧酸甲酯 97%
货号
648469
产品品牌
aldrich
CAS号
52939-06-7
分子量
217.22
测试 | 规格 |
---|---|
Appearance (Color) | White to Tan |
Appearance (Form) | Conforms to Requirement |
Powder or Crystals | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 64.0 - 68.7 % |
Nitrogen | 6.2 - 6.7 % |
Purity (GC) | ≥96.5 % |