Merck
技术规格说明书
产品名称
2,4,6-三甲基苯甲硫醇 98%
货号
428450
产品品牌
aldrich
CAS号
21411-42-7
分子量
166.28
Test皿
规格
APPEARANCE (COLOR)White
APPEARANCE (FORM)Powder or Powder with Chunk(s)
PURITY (GC AREA %)≥ 97.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE