Merck
技术规格说明书
产品名称
奎诺二甲基丙烯酸酯 97%
货号
238813
产品品牌
aldrich
CAS号
53188-07-1
分子量
250.29
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)White to Light Beige
APPEARANCE (FORM)Powder or Chunks
TITRATION (T) NAOH 0.1M96.5 - 103.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE