Merck
技术规格说明书
产品名称
聚(乙二醇) average Mn 600, waxy solid (moist)
货号
202401
产品品牌
aldrich
CAS号
25322-68-3
分子量
测试
规格
APPEARANCE (COLOR)Colorless and White to Off White
APPEARANCE (FORM)Viscous Liquid or Semi-Solid or Paste or Solid
PH-TEST4.5 - 7.5
PH (METHOD)C = 5 %, H2O
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RemarkMOLECULAR NUMBER: 570 - 630