Merck
主页services软件和数字化平台TLC Explorer服务和支持
TLC Explorer服务和支持
TLC Explorer文档系统正面视图。
TLC Explorer文件系统是一种先进的仪器和软件解决方案,旨在提供可靠的TLC板分析。该设备提供视觉检查和基于软件的薄层色谱分析,以及定量功能。它可以分析一个或多个面积最大为20 x 20厘米的薄层色谱板。此外,该系统使用三种类型的LED光源——白光(可见光谱)、UV-A(波长为366nm)和UV-C(波长为254nm),从上方以直射光模式照射色谱板,以识别不同的物质类别。
需要帮助吗?单击此处获取用户手册指南
TLC Explorer更新
通过下载免费升级程序来更新预编程方法,解锁新功能以提高系统在实验室中的可用性,从而节省您的时间。从以下途径查找最新的免费软件。 
索取信息
所有*标记字段为必填项。
相关产品
Loading
相关资源
  • 薄层色谱(TLC)
    选择经典的TLC板与硅、铝、玻璃和塑料背衬以及HPTLC板、MS级TLC和HPTLC板、PLC板。