Merck
主页services软件和数字平台DOZN™定量绿色化学评估软件
DOZN™定量绿色化学评估软件
DOZN™工具是一款行业首创的定量工具,使用绿色化学12条原则来对类似的化学品、合成路线和化学工艺的相对绿色度进行比较。  
我们将绿色化学12条原则提炼为三大类:改善资源利用、更有效地能源利用以及将人类和环境危害降至最低。目前,我们尚未包括原材料(即原材料提取、预处理和制造)的生命周期影响,但我们也考虑到了此类材料的危害和有效利用。我们与客户分享我们关于产品性能的结果,证明了我们的产品如何与12条原则中的每一条及三大类保持一致。 
DOZN™工具使用数据来帮助我们的业务和我们的客户做出明智的决策,以减少他们的环境足迹、提高化学效率并促进可持续性。
绿色化学12条原则的算法解释
1.预防措施
原则1通过考虑工艺中所有加入材料(反应物和助剂)与目标产品之间的关系来推动一种提高资源效率的整体方法。其他原则,如2、5、8、9等,推动特定的元素或方法来提高资源效率。我们正在探索能够使我们对更多和更不理想的废物管理策略采用不同权重的方法。
在原则1侧重于所有输入材料的同时,我们为原则2制定了我们的方法,以专注于寻找减少用于生产目标产品的反应物量的机会。
在原则3、4和5中,我们评估了化学合成中各种成分的量和毒性,特别是在此处详述的原材料、产品和溶剂。
我们针对原则3的方法是降低每公斤产品使用的原材料的平均量和毒性。我们意识到了多种形式的毒性,并将我们的方法与我们的GHS保持一致。通过与GHS保持一致,我们对我们的数据收集过程进行了效率和全球相关性的优化。
在原则3中,我们聚焦于使用毒性较低的输入材料,对于原则4,我们使用相同的基于GHS的方法来关注所生产产品的毒性。我们意识到了化学工艺可能会产生多种产物(“副产物”),因此我们在面对此原则时会仔细考虑产品和副产物的毒性。
我们利用在原则3和4中使用的方法,聚焦于降低每公斤产品使用的溶剂和其他分离剂的量和毒性。
我们正在通过考虑偏离环境压力和温度的时间合成步骤的量来对能量影响进行预估。
在可行的情况下,我们会优先使用可再生原料。对于此原则,我们至少会对是否使用生物基的原料进行登记分类。
我们认识到每个衍生化步骤都需要额外的试剂,并且会产生废物。我们对此原则的期望是开发一种工艺,直接或通过代理对衍生化废物的减少进行登记分类。
我们对此原则的期望是开发一种工艺,直接或通过代理对使用催化剂减少废物的情况进行登记分类。原则9可作为原则2的补充,都类似地通过特定的催化剂使用途径推动原子经济的改善。
在面对原则10时,我们认识到需要对产品是否易于生物降解以及生物降解产品的危害进行考虑。我们默认采用GHS环境危害标准用于母体和降解产品。
对于原则11,我们正在采用一种包含工艺分析化学的方法来对工艺步骤的价值进行认可,例如实时的工艺中分析以检测工艺温度或pH值的变化。我们认识到,越早纠正与计划的偏离,工艺产生额外废物或造成额外危害的可能性就越小。
原则12的意义在于降低每公斤产品原材料的平均物理危害。我们在爆炸性、易燃性、氧化能力和腐蚀性等多种危害类型范围内都采用GHS物理危害标准。
案例研究:β-淀粉酶
β-淀粉酶是一种常见于红薯中的酶,可将淀粉水解成糖。DOZN™工具能够将β-淀粉酶的生产工艺重新设计为一种节能、无害并具有更高效率和产量的工艺。借此DOZN™评分从57降到了1!
查看DOZN™工具运行和β-淀粉酶改良工艺的计分