Merck
Belysa®分析软件和用户指南下载
点击下方按钮下载Windows 10和macOS(测试版)版Belysa®免疫检测曲线拟合软件,以及用户指南。
Belysa® 分析软件 v1.2.2
Belysa®分析软件用户指南
最新版本包含了我们的用户和技术支持团队建议的功能更新和错误修复。Version 1.2中的两个关键特性更新是增加了竞争性分析曲线插值和LoD计算的灵活性。感谢您一如既往地支持Belysa®软件。
新功能
  • 支持竞争性分析曲线拟合
  • 更新了LoD和MDD算式,新增可配置LoD系数
  • 删除了报告图表中的LLoQ线
  • Excel报告新增了警告标志定义
  • 支持 macOS(测试版)
漏洞修复
  • V 1.2.1:增强了孔到孔板表的数据粘贴性能
  • V 1.2.1:提高了等式中显示的曲线拟合参数精密度,有助于手动检查结果
  • V 1.2.1:用户手册新增了缺失警告标志定义
  • V 1.2.1:提高了未知稀释因子限制
  • V 1.2.1:修复了LLoQ标准更改时外部曲线LLoQ不更新的问题
  • V 1.2.1:修复了调取曲线点时不显示样本ID的问题
  • V 1.2.1:修复了 V 1.2.0“剪切和粘贴”错误问题(例如,复制和粘贴标准曲线时)
  • V 1.2.1:修复了 V 1.2.0 macOS(测试版)输出文件“警告”通知
  • V 1.2.2:修正了自定义负载应用程序
  • V 1.2.2:修正了样本ID中新行字符可能导致不正确的复制/粘贴格式的问题
  • V 1.2.2:在多分析CSV报告中显示所有复制的消息
合规性更新
  • v1.2.2的508合规文档已经完成(仅限美国)