Merck
主页services定制产品开发大包装粉末转移袋
大包装粉末转移袋
我们与EZ BioPac® 粉末转移袋生产商ILC Dover合作,结合我们的准确称重技术,为您带来最简单易用的粉末转移解决方案。
索取信息
行业领先的转移袋设计
  • 凭借独特的转移袋设计消除溢出风险,可搭配兼容的外部容器使用,经检验可确保运输安全
  • Amorflex® 114膜具有ILC Dover专利的防静电特性,可确保99.9%的产品转运率,并且无需冲洗
  • 针对无尘转移工艺提供了多种水合容器连接选件:法兰垫片、无垫片或伸缩管设计可选
  • 方便轻松提吊的人体工学设计:小袋配有手柄,大袋带有拉环
准确称重技术
  • 基于单元运行优化,目标重量可达100kg
  • 每单元盛放量可精确至目标重量的+/- 0.5%,每个袋子上都印有净重
  • 每批产品都附有详细的批次报告,注明标号袋皮重、毛重和净重
直观的大包装粉末处理方法
您无需亲自进行称重操作,大幅节省时间和成本。您的操作人员可享受到的优势包括,无需承担因重复操作、接触粉尘以及处理超容粉末容器而引起的风险。您的现有工艺可享有哪些优势?整体运行更加卫生,水合设备清洁和运行更加轻松,同时降低了区域粉尘过多导致的环境生物负荷风险。以上种种好处叠加,可助您大幅节省时间和成本——欢迎垂询一探详情。
EZ BioPac®粉末转移袋简化了大包装粉末处理的作用示意图
EZ BioPac® 与传统大包装粉末处理的对比
欲知详情或询价,请填写如下回复表。