亚细胞组分分离、富集和去除试剂
在蛋白质组学研究中,亚细胞组分分离和蛋白富集可用于鉴定和研究蛋白质。有多种试剂盒可供处理来自细胞、组织、细菌、植物和其他类型的样品,以便进行亚细胞组分分离、蛋白提取、去除和富集。
细胞器分离试剂盒
胞内细胞器的生物发生和维持是细胞生物学的基础。建立和维持这一秩序需要合成和定位细胞器特异性蛋白,监测和调控单独的细胞器的机制。通过富集细胞器并分析其含量,可将靶向蛋白质组学分析和蛋白质通路功能联系在一起。上述试剂盒和试剂让研究人员可借助配套的试剂盒富集功能性线粒体、叶绿体,确定细胞器完整性。
- 专门配制的提取试剂和适合大小规模分离成熟操作方案
- 可针对蛋白提取、体外分析和其他研究分离完整的功能活性细胞器
ProteoExtract®试剂盒
从蛋白提取和丰度蛋白去除,到蛋白质浓缩、干扰物质去除、蛋白消化、磷酸化肽选择性捕获、特定种类蛋白质选择性富集,ProteoExtract®试剂盒涵盖了蛋白质组学样品制备的不同步骤。所有试剂盒均相互兼容。
- 高效且可重现的蛋白提取
- 蛋白酶抑制剂混合物可改善下游分析结果
- 使用无蛋白酶的Benzonase® 核酸酶进行核酸消化,可实现更好的斑点分辨率
- 兼容多种应用,包括活性测定、蛋白质免疫印迹、1D和2D PAGE及质谱
- 针对不同生物样品优化的实验方案
ProteoPrep®提取和去除试剂盒
通过ProteoPrep®试剂盒和单独的提取试剂,可从细胞样品中选择性提取蛋白或总蛋白。为满足您的单独需求,可优化通过各种组分提取的蛋白质。还原剂和烷基化剂提取的蛋白质样品在2D凝胶中具有更好的聚焦性、条纹更少。对于已使用某种离液剂提取试剂优化了提取方案的研究人员,也可单独购买每种试剂盒之中的试剂。
- 创新型除垢剂制剂
- 预混增溶溶液