Merck
制药颗粒化原材料
标准大包装材料通常易出现结块、凝集并形成粉尘,导致工艺效率和安全性下降。而我们的颗粒化原材料可自由流动且易于处理。结块和凝集率下降导致合成性能提升,从而提高了制造速度和操作人员安全性。您可借助我们的颗粒化材料帮助降低工艺中断、质量偏差和操作人员安全风险。  
  • 大幅减少材料结块
  • 处理和可加工性能更佳
  • 提升操作人员安全性
  • 符合多国药典要求
  • Emprove® Expert产品内毒素水平低,适于高风险应用
我们的原材料采用辊压工艺干法造粒,特别适合热敏和湿敏材料。材料仅借助压力压制,未使用水或其他添加剂,因而可保留原材料特性并满足最高质量标准要求。
相关产品资源
网页工具