Merck
主页products制药和生物制药生产流体管理不锈钢连接器、阀门和混合仪
不锈钢连接器、阀门和混合仪
NovAseptic®器件包含各种高性能无风险的液体处理组件,远超清洁卫生工艺流程的标准要求。配备我们多样的混合器、阀门和连接器,您可轻松提高产品的安全、质量、性能和纯度,大幅缩短工艺处理时间。
NovAseptic® 混合仪专为各种制药和生物技术应用而设计,可为整个生产线提供完整的混合解决方案。
NovAseptic®混合仪
我们的NovAseptic® 混合仪种类齐全、持久耐用、维护方便,而且混合性能强大,操作效率高,可满足您的各种应用需求。NovAseptic® 混合仪采用底座安装设计,无需抬高设备即可轻松拆卸。
  • 性能提升
  • 便于就地清洁灭菌
  • 磁耦合
  • 底部安装
  • 缩短难混合溶液的混合时间
  • 提高操作效率和经济效益
  • 完整的文档支持和材料可追溯性
:NovAseptic®阀门性能强大、可靠耐用、易于维护。
NovAseptic®阀门
我们的阀门结合器(12 mm到76 mm)可提供各种经济、无菌、满足严格CIP/SIP要求的解决方案。NovAseptic® 阀门以消除死角和最小化滞留体积为设计目标,可提供最佳的工艺效率。由EPDM、硅橡胶和PTFE等隔膜材料制成,可帮助您简化和加速工艺设计,减少验证工作量,节省时间和成本。
  • CIP/SIP
  • 无死角
  • 低滞留
  • 简化验证流程
  • 适合各种应用
  • 完整的文档支持和材料可追溯性
我们种类齐全的不锈钢连接器的无菌效果经过验证,值得信赖
NovAseptic®连接器
NovAseptic®连接器可简化您的产品罐、系统或工艺管道和样品工具、阀门、传感器等装置之间的连接。NovAseptic®连接器可灵活对接各种使用Triclamp连接的仪器,还可以在保证系统无菌的情况下,轻松安装封闭盖。
  • CIP/SIP
  • 无死角
  • 低滞留
  • 灵活的无菌设计
  • 和储液箱连接和串联的型号
  • 易于维护
  • 材料证书和完整文档支持
  • 备件充足 