Merck
生物工艺的连接和断开
实验室技术人员在将Mobius®容器推车上的2D袋组件连接到Mobius®混合仪上
无菌流体转移系统包含管道、连接器、夹具、阀门和断开器,将一次性流体通道和灭菌过程的各个步骤连接起来,支持塑料和不锈钢或塑料和塑料的连接。我们提供3种类型的连接器和一个卷边工具,方便无菌断开。我们的一次性组件也可配置到各种商业普通管上,比如铂金硫化硅胶管和 C-Flex® 374热塑性橡胶管。   
Lynx® 连接器可靠易用、设计独特,可进行无菌流体转移。Lynx®连接器可单独出售,也作为完整组件的零件出售。
了解更多
Lynx® CDR 连接器可进行多达6次无菌流体转移,连接全程的无菌性可靠且经过验证,用户可在无菌和无泄露的情况下进行连接、断开和重连。
Lynx® CDR(连接、断开和重连)连接器
可为无菌流体的多次转移提供可靠和经验证的无菌连接。让用户可在无菌和无泄露的情况下进行多达6次的多流体路径的连接、断开和重连,为一次性生物工艺提供灵活选择。产品规格从3/8-英寸的软管倒钩到1½英寸的TC等一应俱全,还可根据采样到过程中添加再到流体批量转移等应用进行配置。让您可以轻松进行一次性混合系统连接、断开和重连操作,无惧潮湿和高压环境。
Lynx®S2S一次性连接器主要用于连接可蒸气灭菌硬管处理系统进行一次性流体路径灭菌,具有各种规格和配置,可根据从采样到过程中添加再到生物反应器进出流体批量转移等应用进行配置。
Lynx® S2S(全程无菌)连接器
Lynx® S2S连接器是可进行伽玛辐照和高压灭菌一次性单驱动设备,用于连接无菌流体管道。公母连接器连接后,无菌流体管道即接通,且不能再拆开。
Lynx®S2S一次性连接器主要用于连接可蒸气灭菌硬管处理系统进行一次性流体路径灭菌,具有各种规格和配置,可根据从采样到过程中添加再到生物反应器进出流体批量转移等应用进行配置。
Lynx® ST (Steam-To)连接器
Lynx® ST 连接器可将一次性无菌流体管道与蒸气灭菌硬管工艺设备连接起来。规格配置具有 ¼英寸、½英寸和1英寸三种选择,可在安全的无菌流体转移和采样中保证经济、方便和可靠的无菌连接。同时可进行伽马辐照和高压灭菌,是与无菌组件集成的理想选择。
NovaSeal™ 手动和电动卷边工具可安全地将您的一次性组件卷曲并切割为两个无菌流体管道。
无菌断开
NovaSeal™ 卷边工具可安全地将您的一次性组件密封并断开,再连接到两个无菌流体管道。该卷边工具分手动和电动两种,一次操作即可同时卷曲和切割一组夹管和硅胶管。该夹管/硅胶管组合和卷边工具可无菌切割和分离您的Mobius® 组件,确保流体不受外部环境污染,全程无菌。
相关产品资源
1/3