Merck
定制多肽库以方便的孔板形式提供;非常适合筛选应用、表位定位和多肽微阵列生产。
合成的定制多肽是药物发现和蛋白质组学研究的重要工具。我们的定制肽合成服务产品组合可为需要应用高质量定制肽和阵列的研究人员提供支持。除了尖端技术的使用、具有竞争力的价格和在全球运营中的持续投资,我们还可提供:
  • 在该领域深厚的科学知识以及超过35年的经验 - 我们可满足客户的各种复杂要求
  • 出色的客户服务和技术支持 - 我们向客户提供一流的服务和支持
  • 我们对保障产品性能的质量承诺 - 这是综合了我们最先进的分析仪器、对生物信息学的全面理解以及强大的质量管理系统的结果 
定制多肽合成
我们在复杂的多肽设计、合成方法和处理方面具有丰富的专业知识,可为科研人员提供全面的服务组合。
根据用途选择定制多肽纯度的指南
请从以下选项中选择所需的纯度 (≦)。我们还可通过 HPLC 保证纯度,以满足其他纯度或合成规模的各类研究需求。关于免疫纯度(未纯化):70%≦、80%≦、90%≦ 和 95%,请随时咨询我们。
多肽的溶解和储存方法
储存方法
  • 多肽以冻干状态交付。收到多肽后,将其在 2-8℃ 或更低温度下避光保存。
  • 冻干多肽在室温下可稳定保存数天至数周,但如果计划长期保存,我们建议将其保存在 -20℃ 或更低的温度下。
  • 潮湿会降低多肽的稳定性。使用低温储存的多肽时,应确保其在使用前充分恢复到室温。
溶解方法
  • 目前还没有一种通用溶剂可以溶解所有冻干肽,溶剂必须与生物检测兼容。
  • 您可能需要尝试多种溶剂才能找到合适的溶剂。要找到最适合某种多肽的溶剂,可能需要反复进行一些试验。
  • 第一次选择的溶剂可能不起作用,所以最好先尝试那些可以通过冷冻干燥轻易去除的溶剂。因此,在溶解全部多肽之前,必须先用少量多肽进行溶解性测试。