Merck
移液器
分液多通道移液
移液器是一种用于方便液体样本转移的辅助工具,具有最大限度地降低污染风险、减少手部疲劳、减轻长时间工作的压力等诸多优势。通过使用移液器,研究人员可以更准确、更精确地处理液体,以确保各种实验结果的可靠性。其尺寸和类型多种多样,通常由一根带锥形尖端的细管利用活塞或球状物等装置吸入或分配液体。
阅读更多 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
机械移液器
机械移液器通过活塞或空气置换等各种机制来吸入或分配一定体积的液体。这些移液器具有精确、可重复和简单易用等优点,适用于样品制备、溶液分配和混合等各种应用场景。其尺寸和规格多种多样,可满足不同科学领域研究人员的特定需求。
重复移液器
重复移液器专为简化并加快重复性液体处理任务而设计,比如分装试剂或等分样品。其体积设置可以调节,可利用一个旋转柱塞或刻度盘装置来设置所需的体积以便重复分装。这种移液器无需与普通移液器一样多次重复移液,因此省时且不易出错。重复移液器广泛应用于分子生物学、微生物学和临床诊断等不同科学领域。
电动移液器
电动移液器结合了电子元件和机械装置,可精确测量和分配特定体积的液体。它们更符合人体工程学,在吸样和分样过程中最大限度减少了人工发力的需要,因此能有效降低重复移液可能造成的伤害。
移液管控制器
移液管控制器可让您快速吸取和释放精确的体积。它们与玻璃或塑料移液管相连,用于盛放一定体积的液体。
移液管控制器非常适合用于转移细胞培养、细菌和酵母培养以及样品制备(DNA/RNA/蛋白质提取)所需的生长培养基和其他液体。它还可用于转移缓冲液、化学品和其他试剂。
正向置换移液器
正向置换移液器尤其适用于移取高粘度或起泡液体、高密度或高蒸汽压液体,以及其他移液技术难以处理的棘手液体。这种移液器非常适合处理易受污染的液体,如 DNA、RNA、蛋白质或传染性样本。其活塞与一次性活塞头紧密密封,防止任何液体接触移液器本身。正向置换移液器可处理范围广泛的液体种类,包括水溶液、油类、有机溶剂和挥发性物质。
Eppendorf 移液器
Eppendorf® Reference® 2 手动移液器
Eppendorf®Reference®2 手动移液器采用符合人体工程学的单键设计,具有很高的精度和准确度,操作简便。它可完全进行高压灭菌,从而防止污染。这种移液器可作为具有固定或可调体积的单通道移液器提供,也有 8 通道和 12 通道的配置可选。它被用于各种移液任务,包括正向移液、反向移液、移除上清液、样品混合、相位提取以及平板、凝胶和反应容器的填充等。
Eppendorf® Research Plus
Eppendorf® Research Plus移液器是最安全、最符合人体工程学的机械移液器之一。它不仅符合精确度和准确度的高要求,还具有高度的灵活性。其设计轻巧,移液所需的力度小,有助于减轻手部及手臂的负担。这种移液器有固定体积或可调体积的单通道配置,也有 8、12、16 或 24 通道可调体积的配置。
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus 是电动移液器,有单通道以及8 、12 、16 和 24 通道配置可选。它们可用于吸入和分配 0.5 µL 至 10 mL 的液体。这些移液器以操作简单、快速和精确而著称。它们被用于液体的自动移液、非水溶液的反向移液以及平板、凝胶和反应容器的手动填充等。
Eppendorf® Move It
Eppendorf®Move It 多通道移液器具有可调间距的吸头,可加快并简化多个样品的同时移液操作。无软管连接的独特设计确保更高的精度和耐用性,同时也保证用户和样品的安全。由于吸头间距可调的Move It多通道移液器采用无软管设计,因此移液器头可 360° 旋转。用户可舒服地读取显示屏,这不仅使用户可以采取符合人体工程学的舒服姿势,还有助于快速识别所有参数,节省宝贵的实验时间。
Eppendorf® Easypet
Eppendorf®Easypet 移液管控制器具有精确和绝对的速度控制,非常适用于连续分液和重悬细菌或细胞颗粒。该装置重量轻、平衡性好,其设计充分考虑了人体工程学,确保手感舒适,移液时手部不会感到疲劳。此外,它还与所有容量范围为 0.1 - 100 mL的血清移液管和容积式移液管兼容。
Eppendorf® Multipette
Eppendorf® Multipette移液器可用于重复定量分液,由于无需反复吸液,因此可加快长系列移液的速度。它是实验室常用的一种方便、高效的工具,常用于分配相同体积的多个样品,省时省力。Eppendorf® Multipette 移液器擅长处理不同密度、粘度和挥发性的液体,处理体积范围为 1 µl 至 10 mL(最大抽吸量为 50 mL)。此外,其独特设计允许重复分配和吸液多达 100 次而无需重新填充移液器吸头。
Corning® 移液器
Corning® Lambda® plus 移液器可完全高压灭菌并且抗紫外线,表现出很高的准确性和可再现性。该产品分为单通道和多通道两种型号,适配所有常见品牌的移液器吸头。即使经过反复使用和高压灭菌,这些移液器也能保持校准状态。
移液管与移液器
移液管又称吸液管,是一种带刻度的玻璃管或塑料管,用于量取和分配精确体积的液体。移液管有各种形状和大小,包括血清移液管、微量移液管、容量移液管和巴斯德移液管。通常使用移液管控制器或移液管球等移液辅助装置从移液管中虹吸和分配样品。
移液器是一种通过活塞驱动空气位移进行移液操作的辅助工具。它通过在密闭套筒内垂直移动金属或陶瓷活塞来产生真空状态。当活塞在柱塞的推动下向上移动时,就会形成真空状态,吸头周围的液体就会进入真空部分,然后视需要进行输送和释放。移液器通常非常精确且准确,但也会因环境的变化,特别是温度和用户技术的不同而出现误差。为了规避此类问题,有必要对设备进行精心保养,并对用户进行培训以确保技术的稳定性。
为尽可能减少重复移液造成的肌骨疾病,通常会用电动移液器取代机械式移液器。前者的设计更符合人体工程学,使用更舒适,非常适合需要更高精度、准确性和一致性的高通量应用。