Merck
电合成
电合成或电化学合成是一种利用电能驱动化学反应形成新化合物的合成技术。电化学有许多优点,包括新颖的反应性,高官能团耐受性,化学选择性,以及合成高官能团或复杂化合物的能力,这些化合物可能难以通过其他方法生产。电有机合成可以生成不稳定或难以分离的活性中间体,然后利用这些中间体通过进一步的电化学反应产生更复杂的分子。此外,使用电能取代有毒或昂贵的化学品,还可遵循绿色化学的原则提升合成反应的效率、洁净度并降低成本。
阅读更多
Synlectro 电化学平台反应池,带 PTFE 塞和套筒,孔洞最多允许四个电极通过。
SynLectroTM 电解平台
我们的电合成产品组合,包括玻璃电池、聚四氟乙烯塞和套管、电极支架和电极,使研究人员能够安全有效地进行电化学反应。我们的 SynLectro™ 产品平台旨在简化和标准化电化学有机合成,具体取决于所需的特定反应和从研究到生产的反应规模。
便携、坚固的光反应器:外壳包裹在黑色保护泡沫中,采用鲜艳的红黄色面板设计,上方印有 Sigma-Aldrich 徽标和文字,细致介绍了“法拉第实验室”和“电合成工作站”。
法拉第实验室:电合成工作站
法拉第实验室:电合成工作站是一种即插即用的电化学合成电源控制器。法拉第实验室提供了三种实验类型(恒电流、恒电压和 CV),同时支持保存和导出反应数据,是助您顺利进军电合成的完美利器。法拉第实验室广泛兼容各种实验室器具和电极设置,包括我们自己的 SynLectro™ 电解平台。
相关产品资源
1/2