Merck
溢出吸收
用于溢出液体的Supelco® Chemizorb®吸收剂
使用玻璃瓶或烧杯、试管等开放容器时,就有可能会发生意外的化学品溢出。某些溢出的物质可能会引起严重的健康和安全风险。 
专门的吸收剂,如Supelco® Chemizorb®吸收剂,能快速、安全且环保地去除有害、腐蚀性或令人不快的溢出液体。我们快速作用的Chemizorb®吸收剂由化学惰性的多孔矿物或合成性共聚物制成,能够吸收高达400%其自身重量的液体。
我们广泛的产品范围包括针对不同有害物质的“全方位”和“专业”吸收剂,以满足您的实验室要求。
相关产品文献
  • Brochure: Soak It Up
    Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
  • Brochure: Safety Inside
    Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Supelco® Chemizorb®全方位吸收剂粉末和颗粒
“全方位”CHEMIZORB®吸收剂粉末和颗粒
我们的“全方位”吸收剂Chemizorb®粉末和Chemizorb®颗粒针对水溶液(酸、碱)、有机溶剂和粘性油具有强吸收能力。虽然颗粒的吸收能力低于粉末,但它们更容易使用,并可用于不适合使用粉末的地方,例如通风室或室外。
用于吸收并中和溢出的碱、酸和氢氟酸的Supelco® Chemizorb®专家
用于碱、酸和氢氟酸的“专业”CHEMIZORB®吸收剂
我们针对碱(Chemizorb® OH-)、酸(Chemizorb® H+)和氢氟酸(Chemizorb® HF)的“专业”吸附剂还额外含有水溶性的中和剂以及用于显示中和进程的pH指示剂。因此能够更加有效、安全地去除腐蚀性酸和碱。
用于水银的Supelco® Chemizorb® Hg套装
用于水银的“全方位”CHEMIZORB® HG套装
用于水银的“全方位”Chemizorb® Hg套装包含安全、完全去除水银液滴和痕量水银所需的全部试剂和助剂。套装中包含的试剂足够用于约1平方米面积内的安全去除。