跳转至内容
Merck

TA9H93CFC101

Targetmol Chemicals Inc.

GSK2983559 active metabolite

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
458.56

Iupac Name

2-((4-(benzo[d]thiazol-5-ylamino)-6-(tert-butylsulfonyl)quinazolin-7-yl)oxy)ethan-1-ol

Inchi Code

1S/C21H22N4O4S2/c1-21(2,3)31(27,28)19-9-14-15(10-17(19)29-7-6-26)22-11-23-20(14)25-13-4-5-18-16(8-13)24-12-30-18/h4-5,8-12,26H,6-7H2,1-3H3,(H,22,23,25)

InChI key

UHDOJINBFLDQJM-UHFFFAOYSA-N

储存温度

-80/-20

Purity

98.48%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

4

Physical Form

solid

Product Link

https://www.targetmol.com/compound/GSK2983559 active metabolite

MSDS

https://www.targetmol.com/compound/GSK2983559 active metabolite


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持