Merck
SY3H99DF0BCA
Synthonix Corporation
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
126.16
MDL號碼:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-3-7(4-6)1-2-9-5-7/h1-5H2
InChI 密鑰
UKVBQHOYZLCBEA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21598.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21598.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)