Merck
SY3H98B97997
Synthonix Corporation
Ethyl 1-Cyclopropyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
225.24
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 1-cyclopropyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)9-8(13)5-6-12(10(9)14)7-3-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
LBXDREWYHRVPHN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75941.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75941.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)