Merck
SY3H6E4148CC
Synthonix Corporation
methyl 4-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.1
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-13-9(10(14)15-2)8-6(11)4-3-5-7(8)12-13/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
XOGSCYXAIONAHR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60467.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60467.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)