跳转至内容
Merck

SY3H3D67FBB4

Synthonix Corporation

(5-Methylfuran-2-yl)methanol

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
112.13
MDL编号:

Iupac Name

(5-methyl-2-furyl)methanol

Inchi Code

1S/C6H8O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3,7H,4H2,1H3

InChI key

VOZFDEJGHQWZHU-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Refrigerator

Purity

95%

Country of Origin

US

Shipping Temperature

Room Temperature

Physical Form

Liquid

Product Link

https://synthonix.com/43304.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://synthonix.com/43304.html


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持