Merck
SY3H3D67AEBE
Synthonix Corporation
1-(6-Chloropyridin-2-yl)piperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.68
MDL號碼:
Iupac Name
1-(6-chloro-2-pyridinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c11-9-2-1-3-10(12-9)13-6-4-8(14)5-7-13/h1-3,8,14H,4-7H2
InChI 密鑰
YOAQRHZTXPFIEG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52901.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52901.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)