Merck
SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.07
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
InChI 密鑰
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38590.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)