Merck
SY3432448739
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-pyrazol-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
113.12
MDL號碼:
Iupac Name
5-methoxy-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7N3O/c1-8-4-2-3(5)6-7-4/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
InChI 密鑰
DSFUCCQCXNNWLA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13731.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13731.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)