Merck
SY3428347715
Synthonix Corporation
Diisopropyl 6-(p-tolylsulfonyl)-6-azaspiro[3.3]heptane-2,2-dicarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
423.53
MDL號碼:
Iupac Name
diisopropyl 2-tosyl-2-azaspiro[3.3]heptane-6,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C21H29NO6S/c1-14(2)27-18(23)21(19(24)28-15(3)4)10-20(11-21)12-22(13-20)29(25,26)17-8-6-16(5)7-9-17/h6-9,14-15H,10-13H2,1-5H3
InChI 密鑰
DTWAGXJADWMMCI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10923.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10923.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)