Merck
SY3371477999
Synthonix Corporation
(5-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
126.13
MDL號碼:
Iupac Name
(5-fluoro-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-6-1-5(2-8)3-9-4-6/h1,3-4H,2,8H2
InChI 密鑰
RYICOVXDBBDCNT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/5829.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5829.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)