主要文件
55068
PEEK 接头,10-32 到 M6,0.020 英寸孔
别名:
玻璃管连接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
价格与库存信息目前不能提供
物料
PEEK adapter
描述
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
参数
1000 psi max. pressure (69 bar)
适配器排量
0.30 μL
孔直径
0.020 in. (0.50 mm)
配件
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)