主要文件
Z744144
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
别名:
EPR cryo dewar, EPR dewar
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Wilmad WG-816-Q
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
法律信息
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)