物料
colorless tip
无菌性
non-sterile
特点
barrier: no
包装
rack of 96
制造商/商品名称
Millipore ZTC18s960
体积范围
0.1-10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Millipore ZipTips:电喷雾/纳米电喷雾 MS 前多肽或蛋白质的样品制备
ZipTip 优点:
ZipTip 样品制备增强分析示例:
ZipTip 为 10μL (P-10) 移液器吸头,末端固定有层析介质床,因此没有死体积。预期用于在分析前纯化和浓缩蛋白、肽或寡核苷酸样品的飞秒分子,以提供更好的数据质量。通过 ZipTip 吸出并分配样本,以进行结合、清洗和洗脱。回收的样品无污染,在 0.5-4 μm 洗脱L 直接转移至质谱仪靶标或小瓶中。
ZipTip C 18 为 10μL 移液器吸头,约含 0.6μL 层析介质床尾固定,不存在死体积。ZipTip Micro-C 18 为 10μL 移液器吸头,约含 0.2μL 层析介质床尾固定,不存在死体积。两者都是在质谱、HPLC、毛细管电泳和其他分析技术之前几秒钟内浓缩和纯化多肽、蛋白质或寡核苷酸的理想选择。
ZipTip 优点:
- 一步脱盐、浓缩和纯化
- 分离复杂样品以获得更有意义的数据
- 适用于多肽、蛋白质、核酸等
- 最大回收率下无死体积
- 消除了耗时的色谱分析需求
ZipTip 样品制备增强分析示例:
- 质谱法
- HPLC(高效液相色谱法)
- 毛细管电泳
- 原子吸收光谱法
ZipTip 为 10μL (P-10) 移液器吸头,末端固定有层析介质床,因此没有死体积。预期用于在分析前纯化和浓缩蛋白、肽或寡核苷酸样品的飞秒分子,以提供更好的数据质量。通过 ZipTip 吸出并分配样本,以进行结合、清洗和洗脱。回收的样品无污染,在 0.5-4 μm 洗脱L 直接转移至质谱仪靶标或小瓶中。
ZipTip C 18 为 10μL 移液器吸头,约含 0.6μL 层析介质床尾固定,不存在死体积。ZipTip Micro-C 18 为 10μL 移液器吸头,约含 0.2μL 层析介质床尾固定,不存在死体积。两者都是在质谱、HPLC、毛细管电泳和其他分析技术之前几秒钟内浓缩和纯化多肽、蛋白质或寡核苷酸的理想选择。
法律信息
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dae-Hee Lee et al.
Autophagy, 14(11), 1870-1885 (2018-07-07)
Macroautophagy is induced under various stresses to remove cytotoxic materials, including misfolded proteins and their aggregates. These protein cargoes are collected by specific autophagic receptors such as SQSTM1/p62 (sequestosome 1) and delivered to phagophores for lysosomal degradation. To date, little
Arman Kulyyassov et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-23)
Protein-protein interactions of core pluripotency transcription factors play an important role during cell reprogramming. Cell identity is controlled by a trio of transcription factors: Sox2, Oct4, and Nanog. Thus, methods that help to quantify protein-protein interactions may be useful for