Merck
T4699
Sigma-Aldrich
Tetrahydroberberine
≥99% (HPLC), solid
别名:
5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine, THB, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H21NO4
CAS号:
分子量:
339.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
顏色
yellow
溶解度
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
InChI
1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
VZTUIEROBZXUFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Dopamine receptor antagonist; nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator