Merck
SML1083
Sigma-Aldrich
利尿酸
≥97% (HPLC)
别名:
2-[2,3-二氯-4-(2-亚甲基-1-氧丁基)苯氧基] 乙酸, ECA, [2,3-二氯-4-(2-乙基丙烯酰基)苯氧基] 乙酸, 依他尼酸, (2,3-二氯-4-[2-亚甲基丁酰]苯氧基)乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12Cl2O4
CAS号:
分子量:
303.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC12A1(6557)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
依他尼酸可增加苯丁酸氮芥对大鼠和人肿瘤细胞系的细胞毒性。
依他尼酸是非磺胺类环状利尿剂,用于治疗高血压和充血性心力衰竭等疾病引起的水肿。依他尼酸可阻断钠-钾-氯离子共同转运。此外,依他尼酸可强效抑制谷胱甘肽 S-转移酶家族成员。研究显示,依他尼酸可有效抑制包括肺癌和胰腺癌在内的癌细胞的 Tgase-2(转谷氨酰胺酶-2)依赖性转移。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3