分子量
38794 Da
物種活性
mouse
技術
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ABHD4(63874)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide