Merck
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
别名:
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N4
CAS号:
分子量:
226.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.