Merck
P7491
Nunc® MicroWell 96 孔聚苯乙烯板
polystyrene, clear, flat bottom, 400 μL/well, sterile, 50/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
無菌
sterile
特點
lid: no
pinchbar; high flange design
包裝
case of 50
製造商/商標名
Nunc 269787
最大體積
400 μL
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
孔最大容積
400 μm
孔有效容積
250 μL
顏色
clear
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nunc® MicroWell 96 孔聚丙烯板,未经处理,Pinchbar 设计
  • 标准 MicroWell 板规格
  • 高法兰设计有助于自动处理标准 96 孔板
  • 孔上凸起边缘有助于防止交叉污染和蒸发
  • 标准多孔板规格
  • 优异的光学质量
  • 本产品不提供盖子
應用
适用于:广泛应用于抗生素筛选、血清学检测、化合物的存储和筛选,以及 DNA 文库等领域
法律資訊
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries